Läs mer
Copper(II) perchlorate hexahydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper (II) perchlorate hexahydrate |
| Smältpunkt | 82°C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN1481 |
| Merck Index | 14,2647 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and ethanol. Very soluble in ethyl alcohol and acetone. |
| Formel vikt | 370.53 (262.44 Anhydrous) |
| Procent renhet | 99.999% |
| Visa mer |