Läs mer
Copper(II) phosphate, 98%
Produktkod. p-7023615
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335079 100 g 100g
11345079 500 g 500g
11325079 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17360.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380.578 g/mol
Koppar(II)fosfat används som organisk katalysator, gödningsmedel, emulgeringsmedel, korrosionsinhibitor för fosforsyra, metallskyddsmedel och djurfodertillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(II)fosfat används som organisk katalysator, gödningsmedel, emulgeringsmedel, korrosionsinhibitor för fosforsyra, metallskyddsmedel och djurfodertillsats.
Löslighet
Olösligt i vatten och etanol. Löslig i ammoniak, ammoniumhydroxid, aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, metaller, alkalimetaller och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7798-23-4
Molekylformel Cu3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 380.578
MDL-nummer MFCD00036268
InChI-nyckel GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Synonym copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
PubChem CID 86469
IUPAC-namn trikoppar;difosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) phosphate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 100 g
Linjär formel Cu3(PO4)2
Merck Index 14,2648
Löslighetsinformation Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Formel vikt 380.58
Procent renhet 98%
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Copper(II) phosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.