Läs mer
Koppar(II) ftalocyanin
Produktkod. 11375867
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375867 10 g 10g
11355867 50 g 50g
11365867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043650.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
Koppar(II)ftalocyanin är involverade i studiet av fotosensibiliserande kemi för enhetlig polymerisation, luminescenskemi och spektrofotometrisk analys, organisk syntes och polymerisation. Detta pigment används i emaljer, linoleum, bläck, plast och gummivaror. Fotoisomeriserbara ftalocyaniner används i omskrivbara CD- eller DVD-utskrifter. Andra applikationer i organiska solceller, biosensibilisatorer och displayenheter som OLED, OTFT, Wearable Display och e-paper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-14-8
Molekylformel C32H16CuN8
MDL-nummer MFCD00010719
Synonym C.I. 74160; Pigment Blue 15
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) phthalocyanine
Smältpunkt 350 °C
Färg Blå till lila
Kvantitet 10 g
Beilstein 4121848
Merck Index 14,2520
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 576.08
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.