Läs mer
Koppar(II)pyrofosfathydrat, P{2}O{7} 43,5-48,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11310388
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310388 1 kg 1kg
11320388 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043760.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16570-28-8 | Cu2O7P2 | 301.03 g/mol
Koppar(II)pyrofosfathydrat används i kretskort. Det katalyserar dimeriseringen av isobuten till diisobutylen. Det är involverat i elektrolytisk utfällning av koppar-zink-legeringar baserade elektrolyter. Vidare används det i djurfoder som ett komplement. Utöver detta används den för plätering av koppar på plast, aluminium och zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16570-28-8
Molekylformel Cu2O7P2
Molekylvikt (g/mol) 301.03
MDL-nummer MFCD00150225
InChI-nyckel PEVJCYPAFCUXEZ-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn dikoppar(2+)(fosfonatooxi)fosfonat
LEDER [Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) pyrophosphate hydrate
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 301.02 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) P2O7 43.5 to 48.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.