Läs mer
Koppar(II)pyrofosfathydrat, P{2}O{7} 43,5-48,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11320388
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11320388 5 kg 5kg
11310388 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11320388 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043760.A7
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 16570-28-8 | Cu2O7P2 | 301.03 g/mol
Koppar(II)pyrofosfathydrat används i kretskort. Det katalyserar dimeriseringen av isobuten till diisobutylen. Det är involverat i elektrolytisk utfällning av koppar-zink-legeringar baserade elektrolyter. Vidare används det i djurfoder som ett komplement. Utöver detta används den för plätering av koppar på plast, aluminium och zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16570-28-8
Molekylformel Cu2O7P2
Molekylvikt (g/mol) 301.03
MDL-nummer MFCD00150225
InChI-nyckel PEVJCYPAFCUXEZ-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn dikoppar(2+)(fosfonatooxi)fosfonat
LEDER [Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Copper (II) pyrophosphate hydrate
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 301.02 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) P2O7 43.5 to 48.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.