Läs mer
Koppar(II)selenid, svarta bitar, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323407 25 g 25g
11313407 5 g 5g
11303407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017901.14
Request Bulk or Custom Format
För användning i halvledare, som katalysator i Kjeldahl Matsmältning
I halvledare, som katalysator i Kjeldahl digestion.Koppar(II)selenid är involverad i framställningen av nanokristaller, som uppvisar betydande fototermisk uppvärmning med en fototermisk transduktionseffektivitet, och används därigenom för tillämpningar för fototermisk terapi. Den används som en halvledare och idealisk solskyddsbeläggning samt finner tillämpning inom solcellsteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Form: 6 mm och ner bitar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-41-5
Molekylformel CuSe
MDL-nummer MFCD00016058
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) selenide
Smältpunkt 550°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pieces
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in HCl with H2Se evolution,in H2SO4 with SO2 evolution. Oxidized to CuSeO3 by HNO3Soluble in hydrochloric acid,sulfuric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 142.5
Densitet 6.0-6.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.