Läs mer
Copper(II) Stearate (contains ~10% inorganics), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) Stearate |
| CAS | 660-60-6 |
| Molekylformel | C36H70CuO4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cu(octanoate)2, Cupric distearate, Cupric stearate, Cupric octadecanoate, Copper(2+) stearate, Copper(II) octadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H36O2.Cu/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Cu+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | copper;octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.48 |
| Formel vikt | 629.457 |