Läs mer
Koppar(II)sulfatlösning, 6,24 %, blå, Chem-Lab
Produktkod. 11937433
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11937433 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11937433 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL07.1102.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 SEK
    655.43 SEK / 100ml
    Save 211.57 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används som svampdödande medel. Koppar(II)sulfatlösning, 6,24 %, blå, Chem-Lab är ett vanligt kopparsalt. Dess applikationer inkluderar användning som svampdödande medel, algbekämpningsmedel, bekämpningsmedel, laboratorieanalysreagens, fodertillskott, zinketsning och som betningsmedel. Enligt Eur. Ph. 4(2.2.2).
Koppar(II)sulfat är en oorganisk förening. Pentahydratformen är det vanligast förekommande saltet och är ljusblått. Det löser sig exotermt i vatten. Det är ett vanligt laboratoriereagens.
Specifikationer
CAS 7758-99-8
Färg Blått
Kvantitet 100 mL
Densitet 1.01g/mL
Molekylformel CuH10O9S
MDL-nummer MFCD00149681
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 6.24%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium dichromate 0.167 mol/l
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate