Läs mer
Copper(II) sulfate, 98%, pure, anhydrous
Produktkod. 13488568 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13488568 10 kg Plast trumma 10kg
10341451 5 g Glasflaska 5g
10413465 100 g Glasflaska 100g
10781062 500 g Glasflaska 500g
11904241 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13488568 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422870100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.6
MDL-nummer MFCD00010981
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-namn koppar;sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate
Smältpunkt 200.0°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 kg
Analysprocentintervall 97.5% min. (Iodometry)
Linjär formel CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Löslighetsinformation Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formel vikt 159.6
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Plast trumma
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.