Läs mer
Copper(II) sulfate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15617730 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15617730 100 g Glass bottle 100g
15627730 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617730 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer C1297100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.602
MDL-nummer MFCD00010981
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-namn copper;sulfate
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate
Färg Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Linjär formel CuSO4
UN-nummer UN3077
Formel vikt 159.61g/mol
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glass bottle
Ångtryck 7.3mmHg (25°C)
Densitet 3.603g/mL at 25°C