Läs mer
Copper(II) sulfate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) sulfate |
| Färg | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | CuSO4 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 159.61g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Ångtryck | 7.3mmHg (25°C) |
| Visa mer |