Läs mer
Copper(II) Sulfate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10070090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10070090 250 g 250g
10447250 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10070090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8600/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.60
MDL-nummer 10981
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn copper(2+) sulfate
LEDER [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
Färg Gray
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 159.6g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.