Läs mer
Koppar(II)sulfat, vattenfri, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357628
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11357628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033308.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Koppar(II)sulfat används i elektroplätering och i gruvindustrin. Det används som ett dehydratiseringsmedel för att bilda och manipulera acetalgrupper. Inom analytisk kemi används den i Fehlings lösning och Benedicts lösning för att testa för reducerande sockerarter. Det används också för att testa protein i Biuret-test.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.602
MDL-nummer MFCD00010981
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-namn koppar;sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate
Smältpunkt >560°C (decomposition)
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 159.6
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.6
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.