Läs mer
Copper(II) Sulfate Anhydrous, Supelco™
Produktkod. 15874300
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874300 1 kg 1kg
15864300 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15874300 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1027911000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Sulfate Anhydrous
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00010981
Synonym Copper(II) sulfate anhydrous, Copper(II) sulfate anhydrous
Molekylvikt (g/mol) 159.61
Kvalitet Research
Densitet 3.60 g/cm3 at 20°C