Läs mer
Koppar(Ii)sulfat, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Sulfate |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | CuSO4 |
| UN-nummer | 3077 |
| Formel vikt | 159.61g/mol |
| Procent renhet | 99 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
| Kvalitet | puriss. |
| Ångtryck | 7.3mmHg (25°C) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Copper(II) sulphate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Copper sulphate