Läs mer
Koppar(ii) sulfat, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15681220
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681220 6 x 250 g Paket med 6
15651220 250 g 250g
15641220 1 kg 1kg
15671220 6 x 1 kg Paket med 6
15661220 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15681220 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 128526X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 SEK
    3470.50 SEK / Paket med 6
    Save 319.50 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., vattenfri, uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.602
MDL-nummer MFCD00010981
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-namn koppar;sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Sulfate
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP
Fysisk form Solid
Kvantitet 6 x 250 g
Ångtryck 7,3 mmHg (25 °C)
Densitet 3,603 g/ml vid 25 °C
Linjär formel CuSO4
UN-nummer UN3077
Formel vikt 159.61
Procent renhet 99 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
Kvalitet puriss.