Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Sulfate Hydrate |
| Smältpunkt | 3603g/cu.cm |
| Färg | Blue or White |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | CuSO4 · xH2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 159.61g/mol (anhydrous basis) |
| Procent renhet | 98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Crystals/Powder |
| Visa mer |