Läs mer
Copper(II) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11370969
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11370969 100 g 100g
11360969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010701.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23254-43-5 | CuO4S | 159.60 (anhydrous basis) g/mol
Det används som en katalysator i vissa organiska omvandlingar som syntes av ynamider. Det används i Fehlings lösning och Benedicts lösning för att testa reducerande sockerarter, i Biuret-reagenset för att testa proteiner och i kombination med kaliumpermanganat för att testa blod för anemi. Det används vid framställning av Cheshunt-förening för trädgårdsodling. Det finner användning som en färgande ingrediens i konstverk, som ett oxidationsmedel i kombination med kaliumpermanganat för att oxidera primära alkoholer, och som ett betsmedel vid färgning. Den används för att etsa koppar- eller zinkplåtar för djuptryck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23254-43-5
Molekylformel CuO4S
Molekylvikt (g/mol) 159.60 (anhydrous basis)
MDL-nummer MFCD00149682
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate monohydrate, cupric sulfate monohydrate, copper sulfate, monohydrate, copper sulfate hydrate, caswell no. 257, epa pesticide chemical code 024402, copper ii sulfate hydrate, sulfuric acid copper 2+ salt 1:1 , monohydrate, copper sulphate hydrate, cuso4.h2o
PubChem CID 61499
IUPAC-namn koppar;sulfat;hydrat
LEDER [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate hydrate
Namnnotering m.p. 30° -2H2O, 110° to4H2O, 250° anhydrous; 2.286
Färg Blått
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol and most of the organic solvents.
Formel vikt 159.60 (Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Blue crystalline aggregrates
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.