Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat,≥ 98,0 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15687770 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15687770 250 g Poly bottle 250g
15697770 500 g Polyflaska 500g
15677770 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15687770 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer C7631250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet,≥ 98,0 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-namn copper;sulfate;pentahydrate
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate pentahydrate
Smältpunkt 110°C
Färg Blue Green
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Linjär formel CuSO4 · 5H2O
UN-nummer UN3077
Formel vikt 249.69g/mol
Procent renhet ≥98.0%
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Ångtryck 7.3mmHg (25°C)
Densitet 2.28g/cu.cm at 20°C