Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10702602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
10kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702602 500 g Plastflaska 500g
10752212 3 kg Plastflaska 3kg
11914241 10 kg Plasthink 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423615000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate pentahydrate
Smältpunkt 110,0 °C
Färg Blått
Fysisk form Fina kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (iodometri)
Linjär formel CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15,2643
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 320 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i metanol, lätt löslig i alkohol och glycerol, olöslig i etanol
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
Formel vikt 249.68
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.