Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat, 99 %
Produktkod. 11413614
Change view
Kvantitet:
1000 g
25,000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413614 1000 g 1000g
11423614 5000 g 5000g
11433614 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413614 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11262.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.70 SEK
    489.65 SEK / 1000g
    Save 107.05 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249,68 g/mol
Koppar(II)sulfat, pentahydrat kan tillsättas med kaliumpermanganat för att ge ett oxidationsmedel för omvandling av primära alkoholer. Det används för att etsa zink- eller kopparplåtar för djuptryck och som betningsmedel vid vegetabilisk färgning. Inom analytisk kemi används den i Fehlings lösning och Benedicts lösning för att testa för reducerande sockerarter. Används också för att testa protein i Biuret-test.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Koppar(II)sulfat, pentahydrat kan tillsättas med kaliumpermanganat för att ge en oxidant för omvandling av primära alkoholer. Det används för att etsa zink- eller kopparplåtar för djuptryck och som betningsmedel vid vegetabilisk färgning. Inom analytisk kemi används den i Fehlings ′lösning och Benedicts ′lösning för att testa för reducerande sockerarter. Används också för att testa protein i Biuret-test.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Olösligt i alkohol.
Noter
Inkompatibel med stål, finpulveriserade metaller, hydroxylamin, magnesium, hydrazin, nitrometan, alkalier, fosfater och acetylengas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Kvantitet 1000 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.27
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 249,68 (159,60 vattenfri)
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.