Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Produktkod. 11377767
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377767 2 kg 2kg
11367767 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014178.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249,68 g/mol
Koppar(II)sulfat, pentahydrat kan tillsättas till kaliumpermanganat för att ge ett oxidationsmedel för omvandling av primära alkoholer. Det används för att etsa zink- eller kopparplåtar för djuptryck och som betningsmedel vid vegetabilisk färgning. Inom analytisk kemi används den i Fehlings lösning och Benedicts lösning för att testa för reducerande sockerarter. Det används också för att testa protein i Biuret-test.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate
Namnnotering pentahydrat
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Densitet 2.27
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol och glycerol.
Formel vikt 249,68 (159,60 vattenfri)
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.