Läs mer
Copper(II) Sulfate, Pentahydrate, ACS, 99.0 to 100.5%, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) Sulfate, Pentahydrate |
| Namnnotering | EMSURE™, For Analysis |
| Färg | Blue |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 50 kg |
| Analysprocentintervall | 99.0 to 100.5% |
| Linjär formel | CuSO4 · 5H2O |
| Formel vikt | 249.68 |
| Procent renhet | 99.0 to 100.5% |
| Kvalitet | ACS/EP/ISO/Reagent |
| Visa mer |