Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11398384
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398384 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11398384 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer CO01010500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används inom analytisk kemi för kvävebestämningar.
  • Synonymer: Kopparmonosulfatpentahydrat, Kopparvitriolpentahydrat
  • Molekylformel: CuSO 4•5H20
  • Molar massa: 249,68 g/mol
  • CAS: 7758-99-8
  • EIN ECS nr: 231-847-6
Specifikationer
CAS 7758-99-8
pH 3,7 – 4,5 (5 %, vatten)
Kvantitet 500 g
Molekylformel CuH10O9S
MDL-nummer MFCD00149681
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn koppar(2+)pentahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Formel vikt 249,68 g/mol
Procent renhet 99 till 100,5 % (iodometriskt)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Koppar(II)sulfat-5-hydrat, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .