Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 110 °C |
| Färg | Blått |
| pH | 3,5 till 4,5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 7.3mmHg 25 |
| Formel vikt | 249,68 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate