Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10695482 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10695482 250 g 250g
10605492 500 g 500g
10783981 1 kg 1kg
10355600 3 kg 3kg
10060090 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10695482 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8560/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer 149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn koppar(2+)pentahydratsulfat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 110°C
Färg Blått
pH 3,5 till 4,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 249.68g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate