Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10783981 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
Produktkod. 10783981
Brand: Fisher Chemical C/8560/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer 149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn koppar(2+)pentahydratsulfat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 110°C
Färg Blått
pH 3,5 till 4,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 249.68g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate