Läs mer
Copper (II) Sulfate Pentahydrate (Crystalline (Blue)), Fisher BioReagents
Produktkod. 10669163
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10669163 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10669163 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP346500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Glass Bottle; 500g
Copper Sulfate is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Smältpunkt 110°C
CAS 7758-98-7, 7758-99-8
Färg Blue
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0 to 102.0 %
Molekylformel CuO4S
Merck Index 15, 2643
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC-namn copper;sulfate
Molekylvikt (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formel vikt 249.68
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 7.3mmHg at 25°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate