Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, Solstice
Produktkod. 16615803
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
16615803 25 kg
1 options
Produktkod. 16615803 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 3129325KG
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate pentahydrate
Smältpunkt 110 °C
CAS 7758-99-8
Färg Blå Grön
CAS Max % 1
pH 3,5 till 4,5
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CuH10O9S
Linjär formel CuSO4 · 5 H2O
Synonym Blue Vitriol; Cupric sulfate pentahydrate; Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn koppar(2+)pentahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 249.68
Kvalitet ACS
Densitet 2,28 g/cm3 (20 °C)