Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, Puriss., lämplig för, uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15601220 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15601220 500 g 500g
15651210 100 g 100g
15681210 250 g 250g
15661210 1 kg 1kg
15671210 2.5 kg 2.5kg
15631220 6 x 500 g Paket med 6
15611220 6 x 1 kg Paket med 6
15621220 6 x 2.5 kg Paket med 6
15691210 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15601220 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 12849500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    953.37 SEK / 500g
    Save 86.63 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., lämplig för, Uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning LDPE Flaska/burk, bärnstensglasflaska/burk
Ångtryck 7,3 mmHg (25 °C)
Linjär formel CuSO4 · 5H2O
UN-nummer 3077
IUPAC-namn koppar(2+)pentahydratsulfat
Formel vikt 249,69 g/mol
Procent renhet 98,5 till 100,5 %
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate