Läs mer
Koppar(II)sulfatpentahydrat, Puriss., lämplig för, uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15671210 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15671210 2.5 kg 2.5kg
15651210 100 g 100g
15681210 250 g 250g
15601220 500 g 500g
15661210 1 kg 1kg
15631220 6 x 500 g Paket med 6
15611220 6 x 1 kg Paket med 6
15621220 6 x 2.5 kg Paket med 6
15691210 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15671210 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 128492.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., lämplig för, Uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel CuSO4 · 5H2O
UN-nummer 3077
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
Formel vikt 249.69g/mol
Kvalitet puriss.
Ångtryck 7.3mmHg (25°C)