Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, Puriss., lämplig för, uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15691210 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691210 25 kg 25kg
15651210 100 g 100g
15681210 250 g 250g
15601220 500 g 500g
15661210 1 kg 1kg
15671210 2.5 kg 2.5kg
15631220 6 x 500 g Paket med 6
15611220 6 x 1 kg Paket med 6
15621220 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15691210 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1284925KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., lämplig för, Uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate pentahydrate
Smältpunkt 110 °C (dekomposition) (litteratur)
Namnnotering Puriss., lämplig för, uppfyller den analytiska specifikationen från BP, FCC, Ph. Eur., USP
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 kg
Förpackning Papper/polypåse
Ångtryck 7,3 mmHg (25 °C)
Densitet 2.28 g/cm3
Linjär formel CuSO4 · 5H2O
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
Formel vikt 249.69
Procent renhet 98,5 % till 100,5 %
Kvalitet puriss.