Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102 %, Solstice
Produktkod. 15623380
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
50kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15623380 1 kg 1kg
15613380 100 g 100g
15633380 500 g 500g
15653380 6 x 1 kg Paket med 6
15643380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15623380 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 312931KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.11 SEK
    1412.03 SEK / 1kg
    Save 128.08 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99-102 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Ångtryck 7,3 mmHg (25 °C)
Linjär formel CuSO4 · 5H2O
UN-nummer 3077
Formel vikt 249,69 g/mol
Procent renhet 99 till 102 %
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper sulphate-5-hydrate