Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102 %, Solstice
Produktkod. 15653380
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
50kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653380 6 x 1 kg Paket med 6
15613380 100 g 100g
15633380 500 g 500g
15623380 1 kg 1kg
15643380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15653380 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312936X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8065.00 SEK
    7393.42 SEK / Paket med 6
    Save 671.58 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99-102 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-99-8
Molekylformel CuH10O9S
Molekylvikt (g/mol) 249.68
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-namn koppar;sulfat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Kristallint
Kvantitet 6 x 1 kg
Ångtryck 7,3 mmHg (25 °C)
Linjär formel CuSO4 · 5H2O
UN-nummer UN3077
Formel vikt 249.69
Procent renhet 99 till 102 %
Kvalitet ACS/puriss. pa