Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Solstice
Shop All Honeywell Fluka ProductsBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 6 x 1 kg |
| Vapor Pressure | 7.3mmHg (25°C) |
| Linear Formula | CuSO4 · 5H2O |
| UN Number | UN3077 |
| Formula Weight | 249.69 |
| Percent Purity | 99 to 102% |
| Grade | ACS/puriss. p.a. |
| Chemical Name or Material | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate, Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?