missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Supelco™

Produktkod. 15847130
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
50kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847130 50 kg 50kg
15837130 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15847130 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1027809050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Very fine crystals EMPLURA™

very fine crystals EMPLURA™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7758-99-8

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Copper(II) Sulfate Pentahydrate
Smältpunkt 147°C
Kvantitet 50 kg
MDL-nummer MFCD00149681
Synonym Copper(II) sulfate pentahydrate, Copper(II) sulfate pentahydrate
Molekylvikt (g/mol) 249.68
Kvalitet Research
Densitet 2.284 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.