Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, TRC
Produktkod. 30365106
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30365106 250 g
1 options
Produktkod. 30365106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC685370250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper sulfate pentahydrate
CAS 7758-99-8
Molekylformel Cu . SO4 . 5[H2O]
Kvantitet 250 g
Synonym Copper(II) sulphate pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) Salt (1:1) Pentahydrate, Copper Sulfate (CuSO4) Pentahydrate, Copper Sulfate Pentahydrate, Copper(2+) Sulfate Pentahydrate, Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Cupric Sulfate Pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate
InChI formel InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
LEDER [O-]S([O-])(=O)=O.[Cu+2].O.O.O.O.O
IUPAC-namn koppar; sulfat; pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 249.68
Formel vikt 248.9342