Läs mer
Koppar(II) sulfatpentahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper sulfate pentahydrate |
| CAS | 7758-99-8 |
| Molekylformel | Cu . SO4 . 5[H2O] |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Copper(II) sulphate pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) Salt (1:1) Pentahydrate, Copper Sulfate (CuSO4) Pentahydrate, Copper Sulfate Pentahydrate, Copper(2+) Sulfate Pentahydrate, Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Cupric Sulfate Pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2 |
| LEDER | [O-]S([O-])(=O)=O.[Cu+2].O.O.O.O.O |
| IUPAC-namn | koppar; sulfat; pentahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.68 |
| Formel vikt | 248.9342 |