Läs mer
Copper(II) Sulfate Solution, Honeywell™
Produktkod. 15658480 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15658480 25 mL Poly bottle 25ml
1 options
Produktkod. 15658480 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer C228425ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfate solution
Namnnotering 4 % (withv), prepared from copper (II) sulfate pentahydrate
CAS 7758-98-7
Fysisk form Liquid
Kvantitet 25 mL
Molekylformel CuO4S
MDL-nummer MFCD00010981
UN-nummer UN3082
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC-namn copper;sulfate
Molekylvikt (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Förpackning Poly bottle