Läs mer
Koppar(II)sulfatlösning, volymetrisk, 0,1 M CuSO4, Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | >100 °C |
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) sulfate solution |
| Namnnotering | Volymetrisk, 0,1 M CuSO4 |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1.02 g/cm3 |
| UN-nummer | UN3082 |
| Visa mer |