Läs mer
Koppar(II)sulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper sulfate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| Formel vikt | 158.8813 |