Läs mer
Copper(II) sulfide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11350188
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11350188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042925.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Koppar(II)sulfid används i antifoulingfärger, blandade katalysatorer och för att utveckla anilinsvarta färgämnen i textiltryck. Vidare används det som ett lackpigment och ett oxidationsmedel. Dessutom används den som en komponent i fasta elektroder och tunnfilmssolcell med kadmiumsulfid. Det är en måttlig ledare av elektricitet och används i solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-40-4
Molekylformel CuS
Molekylvikt (g/mol) 95.61
MDL-nummer MFCD00016066
InChI-nyckel OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
LEDER [S--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfide
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.8% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid,ammonium hydroxide,potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,hydrochloric acid ,dilute acids,sulfuric acid,alkali cyanides,aqueous ammonia and alkaline solutions.
IUPAC-namn sulfanylidenkoppar
Formel vikt 95.6
Odör Odorless
Brytningsindex 1.45
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende Powder
Densitet 3.9-4.6
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.