Läs mer
Copper(II) sulfide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11360188
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360188 1 kg 1kg
11340188 50 g 50g
11350188 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042925.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Koppar(II)sulfid används i antifoulingfärger, blandade katalysatorer och för att utveckla anilinsvarta färgämnen i textiltryck. Vidare används det som ett lackpigment och ett oxidationsmedel. Dessutom används den som en komponent i fasta elektroder och tunnfilmssolcell med kadmiumsulfid. Det är en måttlig ledare av elektricitet och används i solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-40-4
Molekylformel CuS
Molekylvikt (g/mol) 95.61
MDL-nummer MFCD00016066
InChI-nyckel OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
LEDER [S--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfide
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.8% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid,ammonium hydroxide,potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,hydrochloric acid ,dilute acids,sulfuric acid,alkali cyanides,aqueous ammonia and alkaline solutions.
IUPAC-namn koppar(2+)sulfandiid
Formel vikt 95.6
Odör Odorless
Brytningsindex 1.45
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende Powder
Densitet 3.9-4.6
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.