Läs mer
Copper(II) sulfide, ultra dry, 99.98% (metals basis)
Produktkod. 11387867
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387867 10 g 10g
11377867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014300.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-40-4
Molekylformel CuS
Molekylvikt (g/mol) 95.61
MDL-nummer MFCD00016066
InChI-nyckel OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
LEDER [S--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) sulfide
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2965
IUPAC-namn sulfanylidenkoppar
Formel vikt 95.6
Procent renhet 99.98%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.45
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 3.9 g/mL to 4.6 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.