Läs mer
Koppar(II)tetrafluorborat, 45 % aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15473007
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473007 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15473007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089666.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38465-60-0 | B2CuF8 | 237.15 g/mol
Koppar(II)tetrafluorborat används vid kopparplätering och vid tillverkning av tryckta kretsar. Det fungerar som en mellanprodukt för homometalliska, trinukleära heteroskorpionatkomplex som används i studier av elektroniska och magnetiska egenskaper. Det används också för att främja Diels-Alder-reaktioner och sönderdelning av diazoföreningar. Vidare används det som en komponent av flussmedel och plätering, som en katalysator och som ett aktivt fyllmedel i hartsbundna slipmedel. Det används i flamskyddsproduktion, metallbehandling, spannmålsraffineringsmedel, elektrolytisk generering av bor och vid beredning av glasering frits . Dessutom fungerar det som ett oxidationsmedel och reagerar med siloxicyklopropaner för att generera betaacylalkylkoppar(II)-arter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) tetrafluoroborate
CAS 38465-60-0
Färg Blått
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 kg
Molekylformel B2CuF8
MDL-nummer MFCD00016054
UN-nummer UN3264
Synonym copper fluoroborate, copper fluoborate, copper ii tetrafluoroborate, copper ditetrafluoroborate, cupric tetrafluoroborate hydrate, copper ii tetrafluoroborate in h2o, cupric fluoborate, copper ii fluoborate, copper 2+ ditetrafluoroborate, copper 2+ tetrafluoroborate 1-
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
InChI-nyckel HMUNZEYTSRPVBE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn koppar;ditetrafluorborat
Molekylvikt (g/mol) 237.15
PubChem CID 170058
Formel vikt 237.15
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 45% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.