Läs mer
Koppar(II)tetrafluorborathexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382658
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382658 100 g 100g
11372658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 026127.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72259-10-0 | B2CuF8H12O6 | 345.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72259-10-0
Molekylformel B2CuF8H12O6
Molekylvikt (g/mol) 345.24
MDL-nummer MFCD05863735
InChI-nyckel FBYIXFBIARQMJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii tetrafluoroborate hexahydrate, copper 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, copper ditetrafluoroborate hexahydrate, copper 2+ tetrafluoroborate-water 1/2/6, copper 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, copper 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 15774553
IUPAC-namn koppar(2+)bis(tetrafluorboranid)hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Namnnotering hexahydrate
Färg Blått
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 998%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 345.25 (237.15 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Utseende Blue crystals
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.