Läs mer
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Produktkod. 11445430
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445430 10 g 10g
11455430 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044624.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-88-0 | C4CuF6O4 | 289.58 g/mol
Som heterogena katalysatorer. Den är lämplig för användning som en elektrokatalysator i gasdiffusionselektroder. Som elektrokemiska gassensorer. Som organisk mellanprodukt, som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-88-0
Molekylformel C4CuF6O4
Molekylvikt (g/mol) 289.58
MDL-nummer MFCD00013200
InChI-nyckel JIDMEYQIXXJQCC-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii trifluoroacetate hydrate, 289.58 anhydrous, 2c2hf3o2.cu.xh2o, 2,2,2-trifluoroacetyl oxy cuprio 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
PubChem CID 71311159
LEDER [Cu++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn koppar;2,2,2-trifluorättiksyra;hydrat
Formel vikt 289.57 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.