Läs mer
Koppar(II) trifluoracetathydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper (II) trifluoroacetate hydrate |
| CAS | 123333-88-0 |
| Molekylformel | 2 C2 F3 O2 . Cu . H2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| LEDER | O.[Cu+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | koppar; 2,2,2-trifluoracetat; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.592 |
| Formel vikt | 306.91 |