Läs mer
Koppar(II)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10536782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10536782 5 g Glasflaska 5g
10003933 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405420050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34946-82-2 | C2CuF6O6S2 | 361.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34946-82-2
Molekylformel C2CuF6O6S2
Molekylvikt (g/mol) 361.69
MDL-nummer MFCD00077492
InChI-nyckel GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC-namn koppar;trifluormetansulfonsyra
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Färg Blå till vit eller grå
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3SO3)2Cu
Kvantitet 5 g
Fieser 07,76; 08,126; 10,110; 14,102
Formel vikt 361.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.