Läs mer
Koppar(II)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11459736
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11459736
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20253.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Koppar(II)trifluormetansulfonat fungerar som en katalysator i Diels-Alder-reaktioner och cyklopropaneringsreaktioner. Det används också som ett reagens för oligosackaridsyntes. Den fungerar som en Lewis syra. Det används också vid dimerisering av ketonenolater och tetrametylsilaneoletrar. Det används för att framställa cis-vinylsulfoner och oxazoler från alkynylsulfoner respektive ketoner. Vidare spelar det en viktig roll för cyklisering av dienolater. Utöver detta är det användbart för uttorkning av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(II)trifluormetansulfonat fungerar som en katalysator i Diels-Alder-reaktioner och cyklopropaneringsreaktioner. Det används också som ett reagens för oligosackaridsyntes. Den fungerar som en Lewis syra. Det används också vid dimerisering av ketonenolater och tetrametylsilaneoletrar. Det används för att framställa cis-vinylsulfoner och oxazoler från alkynylsulfoner respektive ketoner. Vidare spelar det en viktig roll för cyklisering av dienolater. Utöver detta är det användbart för uttorkning av alkoholer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34946-82-2
Molekylformel CHCuF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 213.617
MDL-nummer MFCD00077492
InChI-nyckel GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC-namn koppar;trifluormetansulfonsyra
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt (decomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4028198
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 361.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.