Läs mer
Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 99%
Produktkod. 11339277
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339277 10 g 10g
11349277 50 g 50g
11329277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040133.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Koppar(II)trifluormetansulfonat är en mild Lewissyra. Den används som katalysator som främjar uttorkning av alkoholer och dioler till alkener vid omgivande temperaturer. Det används i stor utsträckning för att generera karbenoidarter från a-diazoestrar och ketoner, via in situ-reduktion till Cu(I)-arterna. Det främjar också reaktionen mellan diazoestrar och iminer för att ge aziridiner. Det katalyserar synselektiv aldolkondensation av (Z)-silylenoletrar med aldehyder, Friedel-Crafts-alkylering, acyleringsreaktioner av aromater och tillsats av trimetylsilylcyanid till karbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34946-82-2
Molekylformel CHCuF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 213.617
MDL-nummer MFCD00077492
InChI-nyckel GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC-namn koppar;trifluormetansulfonsyra
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Blå till Vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4028198
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 361.68
Procent renhet ≤99%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) trifluoromethanesulphonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.